VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
422381BEA 704 EUR InStock
422381B
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Proteine und Peptide
Hergestellt durch ein Hitzeschockverfahren mit Natriumcaprylat als Stabilisator und zusätzlichen Behandlungen, darunter Dialyse und Deionisierung.
  • geringer Endotoxingehalt
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge