Zink ≥99,8% (durch EDTA Titration), körnig, BAKER ANALYZED® ACS (20 mesh), J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
4244-07EA 0 EUR InStock
4244-07
Zink ≥99,8% (durch EDTA Titration), körnig, BAKER ANALYZED® ACS (20 mesh), J.T.Baker®
Zinc
Formel: Zn
Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 420 °C
Dichte: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (Zn) (by EDTA titrn) ≥99.8 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Lead (Pb) ≤0.01 %
Suitability for Arsenic Determination Passes Test
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤0.100 ppm
Mesh - On U.S. No. 16 Sieve ≤5 %
Mesh - Thru U.S. No. 35 Sieve ≤30 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge