Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Palladium hydroxide auf Kohlenstoff (Pearlman's catalyst) mit 50 % Wasser benetzt

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


42578.04 42578.09 42578.18
42578.04EA 161 EUR InStock
42578.04 42578.09 42578.18
Palladium hydroxide auf Kohlenstoff (Pearlman's catalyst) mit 50 % Wasser benetzt
Palladium hydroxide
CAS No.: 12135-22-7 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00064599

Applications: Hydrogenolysis of benzyl-nitrogen bonds


Formel: H₂O₂Pd
MW: 140.435 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064599
CAS-Nummer: 12135-22-7
EINECS: 235-219-2
Order Now

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge