Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Fulleren C70 98+%, Pulver

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

42601.03 42601.MD
42601.03EA 819 EUR InStock
42601.03 42601.MD
Fulleren C70 98+%, Pulver
Fulleren C70
Purity: 98+% CAS No.: 115383-22-7 Density: ca 1.7 Appearance: Black Boiling Point: 500-600° subl. UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00282904


Formel: C₇₀
Siedepunkt: 500…600 °C (Subl.)
Melting Pt: > 280 °C
Dichte: ∼1,7
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00282904
CAS-Nummer: 115383-22-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge