Germanium(IV)isopropoxid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
42673.03 42673.06 42673.14
42673.03EA 69.1 EUR InStock
42673.03 42673.06 42673.14
Germanium(IV)isopropoxid ≥99,9% (Metall-Basis)
Germanium(IV)isopropoxid
Purity: 99.9% CAS No.: 21154-48-3 Molecular Formula: C12H28GeO4 Formula Weight: 308.94 Flash Point: 68°(154°F) Physical Form: Liquid Density: 1.025 Refractive Index: 1.414 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Alcohol-like Boiling Point: 109°/30mm MDL No.: MFCD00015339
Formel: C₁₂H₂₈GeO₄
Siedepunkt: 109 °C (30 mmHg)
Dichte: 1,025
Flash-Pt: 68 °C (154 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015339
CAS-Nummer: 21154-48-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge