Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chlorwasserstoff 1.25 M in Ethanol, AcroSeal®

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

427011000 427018000 427011000_T 427018000_T
427011000.EA 49.4 EUR InStock
427011000. 427018000. 427011000_T 427018000_T
Chlorwasserstoff 1.25 M in Ethanol, AcroSeal®
Chlorwasserstoff


Formel: HCl
MW: 36.46 g/mol
Flash-Pt: 12 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.5 %
Strength 1.10 to 1.40 M
NMR ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge