Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bortrifluorid-Diethylether-Komplex BF₃ ∼ 48%, AcroSeal®

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

427111000 427118000
427111000.EA 43.8 EUR InStock
427111000. 427118000.
Bortrifluorid-Diethylether-Komplex BF₃ ∼ 48%, AcroSeal®
Bortrifluorid-Diethylether-Komplex


Formel: C₄H₁₀BF₃O
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –60 °C
Dichte: 1,12 g/cm³
Flash-Pt: 58 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013194
CAS-Nummer: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
UN: 2604
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01340
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Refractive index 1.3429 to 1.3449 (20°C, 589 nm)
Assay 47.5 to 49 % (BF3)
GC ≥98.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge