Boran-Pyridin-Komplex ∼9.4 M 95%, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
427131000
427131000.EA 195 EUR InStock
427131000.
Boran-Pyridin-Komplex ∼9.4 M 95%, AcroSeal®
Boranepyridine complex
Appearance: Clear to slightly hazy colorless to amber Liquid
Formel: C₅H₈BN
Melting Pt: 10…11 °C
Dichte: 0,92 g/cm³
Flash-Pt: 73 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012435
CAS-Nummer: 110-51-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Titration ≥94 % (Active hydrogen)
Titration with NaOH ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge