Calcium-3-hydroxy-3-methylbutyrate hydrate ≥97% (durch titrimetrische Analyse), weißes Pulver
Lieferant: ALFA AESAR
Calcium-3-hydroxy-3-methylbutyrate hydrate ≥97% (durch titrimetrische Analyse), weißes Pulver
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Calcium 3-hydroxy-3-methylbutyrate hydrate, ≥97% 1 * 50 g 42721.18 1 * 50 g
Hersteller-Artikelnummer:: 42721.18
Lokale Artikelnummer:: ALFA42721.18
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
WEITERE INFORMATIONEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder