Benzylamin 99.5+%, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
427231000 427238000
427231000.EA 70.8 EUR InStock
427231000. 427238000.
Benzylamin 99.5+%, AcroSeal®
Benzylamin
Formel: (C₆H₅)CH₂NH₂
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 0,98 g/cm³
Flash-Pt: 72 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008106
CAS-Nummer: 100-46-9
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5424 to 1.5444 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge