o-Tolylmagnesium Bromide 2 M in Diethylether, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
427471000
427471000.EA 139 EUR InStock
427471000.
o-Tolylmagnesium Bromide 2 M in Diethylether, AcroSeal®
o-Tolylmagnesium Bromide
Appearance: Grey to brown Solution
Formel: C₇H₇BrMg
MW: 195.34 g/mol
Dichte: 1.013 g/cm³
Flash-Pt: –40 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010350
CAS-Nummer: 932-31-0
UN: 2924
ADR: 3 I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to brown Solution
Titration Active base 1.90 to 2.20 M
Melting point 184 to 187 °C
HPLC ≥98.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge