Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Stäbe, hart, Ø 3.175 mm (0.125 in)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


42758.BQ 42758.BV
42758.BQEA 66.8 EUR InStock
42758.BQ 42758.BV
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Stäbe, hart, Ø 3.175 mm (0.125 in)
Silver
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.83g/cm, Temper: hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397


Formel: Ag
MW: 107.87 g/mol
Siedepunkt: 2212
Melting Pt: 962
Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge