Tetrachlorgold(III)säure Hydrat ≥99,999% (Metall-Basis) Au ≥ 49.0%, Premion®
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
42803.06 42803.03
42803.06EA 816 EUR InStock
42803.06 42803.03
Tetrachlorgold(III)säure Hydrat ≥99,999% (Metall-Basis) Au ≥ 49.0%, Premion®
Tetrachlorgold(III)säure Hydrat
Purity: 99.999% CAS No.: 27988-77-8 Molecular Formula: HAuCl4.xH2O Formula Weight: 339.79(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: Yellow-orange Odour: Odourless UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149903
Formel: HAuCl₄·H₂O
MW: 357.8 g/mol
Dichte: 1.169 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149903
CAS-Nummer: 27988-77-8
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge