Magnesiumchlorid, ultra trocken ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
Unter Argon in Ampullen verpackt
42843.06 42843.14 42843.22
42843.06EA 61.2 EUR InStock
42843.06 42843.14 42843.22
Magnesiumchlorid, ultra trocken ≥99,9% (Metall-Basis)
Magnesium chloride
Purity: 99.9% CAS No.: 7786-30-3 Molecular Formula: Cl2Mg Formula Weight: 95.22 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 2.32 Appearance: White to yellow Odour: Odourless Melting Point: 714° Merck Reference: 14,5662 MDL No.: MFCD00011106
Formel: MgCl₂
MW: 95.21 g/mol
Siedepunkt: 1412
Melting Pt: 714 °C
Dichte: 2.32
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 14,5662
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge