Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cadmium(II)chlorid, ultra trocken ≥99,996% (Metall-Basis)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Unter Argon in Ampullen verpackt

42852.04 42852.09 42852.18 42852.30
42852.04EA 42.6 EUR InStock
42852.04 42852.09 42852.18 42852.30
Cadmium(II)chlorid, ultra trocken ≥99,996% (Metall-Basis)
Cadmium(II)chlorid
Purity: 99.996% CAS No.: 10108-64-2 Molecular Formula: CdCl2 Formula Weight: 183.32 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 4.047 Melting Point: 568° Boiling Point: 960° Merck Reference: 14,1617 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010916


Formel: CdCl₂
Siedepunkt: 960 °C
Melting Pt: 568 °C
Dichte: 4,047
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010916
CAS-Nummer: 10108-64-2
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1617
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge