Dimethylcarbonat, extra trocken 99+%, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
428730010 428731000
428730010.EA 147 EUR InStock
428730010. 428731000.
Dimethylcarbonat, extra trocken 99+%, AcroSeal®
Dimethylcarbonat
Formel: C₃H₆O₃
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2…4 °C
Dichte: 1,069 g/cm³
Flash-Pt: 18 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008420
CAS-Nummer: 616-38-6
UN: 1161
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge