Benzylchlorformiat 50% (w/w) 3 M in Toluol, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
428901000
428901000.EA 32 EUR InStock
428901000.
Benzylchlorformiat 50% (w/w) 3 M in Toluol, AcroSeal®
Benzylchlorformiat
Formel: C₈H₇ClO₂
MW: 170.6 g/mol
Dichte: 1.01 g/cm³
Flash-Pt: 7 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000640
CAS-Nummer: 501-53-1
UN: 2920
ADR: 8 I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to light pink Solution
GC 45 to 53 % w/w
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge