Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dicyclohexylcarbodiimid 1 M in Dichlormethan, AcroSeal®

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

429021000
429021000.EA 57.1 EUR InStock
429021000.
Dicyclohexylcarbodiimid 1 M in Dichlormethan, AcroSeal®
Dicyclohexylcarbodiimide


Formel: C₁₃H₂₂N₂
Dichte: 1,24 g/cm³
Flash-Pt: 87 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011659
CAS-Nummer: 538-75-0
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 0.95 to 1.10 M
GC ≥92 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge