Propylphosphonsäurecycloanhydrid 50% (w/w) in Ethylacetat, wasserfrei, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
429311000
429311000.EA 217 EUR InStock
429311000.
Propylphosphonsäurecycloanhydrid 50% (w/w) in Ethylacetat, wasserfrei, AcroSeal®
Propylphosphonsäurecycloanhydrid
Formel: C₉H₂₁O₆P₃
MW: 318.19 g/mol
Siedepunkt: 77.2 °C
Dichte: 1.069 g/cm³
Flash-Pt: –5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006583
CAS-Nummer: 68957-94-8
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to amber Solution
Assay ≥50 % w/w Solids
Alkalinity ≤0.03 % (as Ca(OH)2)
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Acidity (HCl) ≤0.025 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water and ppt by NH4OH)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge