Acetaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone analytischer Standard, zur Umweltanalyse, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
429554-20MG
429554-20MGEA 405 EUR InStock
429554-20MG
Acetaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone analytischer Standard, zur Umweltanalyse, Sigma-Aldrich®
Acetaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
Formel: C₈H₈N₄O₄
MW: 224.18 g/mol
Melting Pt: 165…168 °C (Lit.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191298
CAS-Nummer: 1019-57-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge