J.T.Baker® Platte Runde Wells
Lieferant: Avantor
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
43001-0010EA 87.3 EUR InStock
43001-0010 43001-0016 43001-0116
J.T.Baker® Platte Runde Wells
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
Aus fabrikneuem PP um extrahierbare Stoffe zu minimieren.
  • Erhöhter Well-Rand reduziert Kreuzkontaminationen und verbessert das Heißversiegeln
  • Auch ohne Ränder erhältlich um Phiolen einzusetzen oder wenn Klebeversiegelungen verwendet werden
  • Runder Boden für optimales Vermischen und zur Wiederverwertung
  • Geeignet für automatische Probenverarbeitungssysteme
  • Kann bei −80 °C gelagert werden
J.T.Baker® Platte Runde Wells Plus mit Entlüftungsöffnungen und erhöhten Rändern zum Auftauen von Proben.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge