J.T.Baker® Platte Medio
Lieferant: Avantor
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
43001-0102EA 171 EUR InStock
43001-0102 43001-0103 43001-0101
J.T.Baker® Platte Medio
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
PP, 96 Well-Aufbewahrungsplatte mit konischen Wells.
  • Durch ihre spezielle Form benötigt die J.T.Baker® Platte Medio Platte weniger als 50% des Platzes zum Stapeln
  • Alphanumerischer Code hilft bei der Identifikation und dem Registrieren einzelner Proben
  • Höhere Ränder ermöglichen luftdichtes Versiegeln
  • Konische Wells unterstützen das Vermischen von Proben
J.T.Baker® Platte Medio ist ideal für limitierte Lagerflächen (Kühlschrank).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge