J.T.Baker® Platte 384
Lieferant: Avantor
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
43004-0120EA 182 EUR InStock
43004-0120 43004-0200
J.T.Baker® Platte 384
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
Verfügbar in PP für automatische Screening- und Lagersysteme.
  • Alphanumerische Kodierung hilft bei der Identifikation der Proben
  • Quadratische Wells ermöglichen ein größeres Volumen
  • V-Boden für eine hohe Probenverwertung
  • Hoher Rahmen (3 mm) zum stabilen und rutschfesten Stapeln
J.T.Baker® Platte 384 ist bestens für kleine Probenvolumen geeignet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge