MULTISURE® HIV Rapid Test
Lieferant: MP Biomedicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
43030-020
43030-020EA 103 EUR InStock
43030-020
MULTISURE® HIV Rapid Test
Blotting-Kits
Der MULTISURE ® HIV-Schnelltest ist als Schnelldiagnosetest gedacht und wurde entwickelt, um Antikörper zu erkennen, die spezifisch gegen HIV-1 gp120, HIV-1 gp41, HIV-1 p24 (reagiert auch mit HIV-2) und HIV-2 gp36-Antigene in menschlichem Serum, Plasma, aus dem Finger entnommenem Vollblut oder Vollblut mit Antikoagulanzien sind.
  • Diagnoseplattformen: Schnelltest
  • Diagnoselösungen: Infektionskrankheit
  • Getestete Krankheit: Humanes Immundefizienzvirus (HIV)
  • Probentyp Plasma, Serum, Vollblut
  • Analyt/Ziel: HIV 1- und 2-Antikörper
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge