Zinkacetat Dihydrat 98,0-102,0, technical, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4304-REA 0 EUR InStock
4304-R
Zinkacetat Dihydrat 98,0-102,0, technical, J.T.Baker®
Zinkacetat Dihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
MW: 219.51 g/mol
Melting Pt: 237
MDL Number: MFCD00066961
CAS-Nummer: 5970-45-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10256
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 98.0 - 102.0 %
Assay ((CH₃COO)₂Zn·2H₂O) 98.0 - 102.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.0 - 7.0
Lead (Pb) ≤0.005 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge