Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Titan ≥99,995% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

43045.KS
43045.KSEA 385 EUR InStock
43045.KS
Titan ≥99,995% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Titanium
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264


Formel: Ti
MW: 47.88 g/mol
Siedepunkt: 3262
Melting Pt: 1660
Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge