p-Toluolsulfonylisocyanat 96%, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
430761000
430761000.EA 42.3 EUR InStock
430761000.
p-Toluolsulfonylisocyanat 96%, AcroSeal®
p-Toluolsulfonylisocyanat
Formel: C₈H₇NO₃S
MW: 197.21 g/mol
Siedepunkt: 144 °C (10 mmHg)
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 1.29 g/cm³
Flash-Pt: 145 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002030
CAS-Nummer: 4083-64-1
UN: 2206
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤1.1 % Tosyl chloride
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..