Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dichlordiphenylsilan 97%, AcroSeal®

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

430891000 430898000
430891000.EA 36.1 EUR InStock
430891000. 430898000.
Dichlordiphenylsilan 97%, AcroSeal®
Dichloro(diphenyl)silane


Formel: C₁₂H₁₀Cl₂Si
Siedepunkt: 305 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –22 °C
Dichte: 1,204 g/cm³
Flash-Pt: 155 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000489
CAS-Nummer: 80-10-4
UN: 1769
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5765 to 1.5815 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge