Dispergiergeräte, Polytron® PT 1200 E und PT 1300 D
Lieferant: KINEMATICA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
11010030 11010028 11010025 11010027 11010031 11010039
431-1321EA 3038 EUR InStock
431-1321 431-0138 431-0049 431-0158 431-0159 431-0136
Dispergiergeräte, Polytron® PT 1200 E und PT 1300 D
Homogenisatoren Tragbare Homogenisatoren
Tragbar, Volumenbereich 0,1 bis 250 ml. Zum Dispergieren, Homogenisieren, Emulgieren, Suspendieren, Zellaufschluss, Mischen.
  • Schnellkupplung für schnellen Wechsel der Dispergieraggregate
  • PT 1300D kann mit der KIN Software und Verbindung via USB oder RS232 über einen PC gesteuert werden.
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 20
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Lieferumfang: Antrieb mit Niedervoltmotor und Sicherheitstrafo. Entsprechendes Dispergierwerkzeug und Zubehör bitte separat bestellen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge