Dispergiersystem, ULTRA-TURRAX® Tube Drive
Lieferant: IKA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3646000 3646002
431-2897EA 859 EUR InStock
431-2897 431-2898
Dispergiersystem, ULTRA-TURRAX® Tube Drive
Homogenisatoren Tischhomogenisatoren
Dispergiersystem mit hermetisch verschließbaren Einweg-Probenröhrchen. Schützt vor infektiösem Probenmaterial, toxischen oder geruchsintensiven Substanzen. Ideal zur Anwendung im medizinischen, pathologischen, toxikologischen, pharmazeutischen, immunologischen, veterinärmedizinischen und klinischen Bereich sowie in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie. Benutzerfreundliche und schnell einsetzbare Einheiten mit Blockierschutzfunktion für standardisiertes Arbeiten und Einzel- oder Reihenanwendung.
  • Dispergieren, Rühren und Mahlen mit einem Antrieb
  • Schützt Anwender vor gefährlichen Proben und erhöht die Sicherheit dank Niederspannung (24 V)
  • Hygienisch und sauber ohne Möglichkeit einer Kreuzkontamination
  • Einweg-Probenröhrchen lassen sich hermetisch versiegeln
  • Geschlossenes Probensystem aus chemikalienbeständigem Kunststoff
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Bestellinformation: ULTRA-TURRAX® Tube Drive wird mit abnehmbarem Haken zum Abnehmen der Rotorstatoreinheit, jedoch ohne Röhrchen geliefert; benötigtes Zubehör muss separat bestellt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge