Zirkonium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Zr in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
43127.18
43127.18EA 69.9 EUR InStock
43127.18
Zirkonium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Zr in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Zirkonium-Standards
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00011303
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge