Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Phosphorpentoxid, Supelco®

Lieferant: SUPELCO

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

431419-250G 431419-50G
431419-250GEA 492 EUR InStock
431419-250G 431419-50G
di-Phosphorpentoxid, Supelco®
di-Phosphorpentoxid


Formel: P₂O₅
MW: 141.94 g/mol
Melting Pt: 562
Dichte: 2.253 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011440
CAS-Nummer: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07441
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba2dd1564d2590a70db4ea1b6145d2d3741b232a&vid=ba2dd1564d2590a70db4ea1b6145d2d3741b232a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge