Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,3-Dioxolan, wasserfrei 99.8% stabilisiert, AcroSeal®

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Stabilization: 75 ppm Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

431560010 431561000
431560010.EA 197 EUR InStock
431560010. 431561000.
1,3-Dioxolan, wasserfrei 99.8% stabilisiert, AcroSeal®
1,3-Dioxolan


Formel: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Siedepunkt: 74…75 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 1.06 g/cm³
Flash-Pt: –6 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003207
CAS-Nummer: 646-06-0
UN: 1166
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.75 %
Stabilizer 75 ppm BHT
Residue after ignition ≤0.0005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..