2-Bromobenzylmagnesium bromide 0.25 M in Diethylether, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
431611000
431611000.EA 159 EUR InStock
431611000.
2-Bromobenzylmagnesium bromide 0.25 M in Diethylether, AcroSeal®
2-Bromobenzylmagnesium bromide
Formel: C₇H₆Br₂Mg
Dichte: 0,766 g/cm³
Flash-Pt: –40 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01319903
CAS-Nummer: 56812-60-3
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.15 to 0.35 M
Melting point 84 to 87 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge