Salcomine [=N,N'-bis(salicylidene)ethylenediiminocobalt(II)] ≥96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
43174.22 43174.03 43174.14 43174.06
43174.22EA 506 EUR InStock
43174.22 43174.03 43174.14 43174.06
Salcomine [=N,N'-bis(salicylidene)ethylenediiminocobalt(II)] ≥96%
Salcomine [=N,N'-bis(salicylidene)ethylenediiminocobalt(II)]
Purity: 96% CAS No.: 14167-18-1 Molecular Formula: C16H14CoN2O2 Formula Weight: 325.23 Physical Form: Powder Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00000009
Formel: C₁₆H₁₆CoN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000009
CAS-Nummer: 14167-18-1
EINECS: 238-012-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge