2-Naphthylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
431740500
431740500.EA 152 EUR InStock
431740500.
2-Naphthylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
2-Naphthylmagnesium bromide
Formel: C₁₀H₇BrMg
MW: 231.37 g/mol
Dichte: 0.948 g/cm³
Flash-Pt: –17 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01319910
CAS-Nummer: 21473-01-8
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
Titration excess NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Hexafluorosilicate (SiF6) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
(NH4)HF2 ≤1.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge