[2-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
431750500
431750500.EA 249 EUR InStock
431750500.
[2-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide 0.25 M in THF, AcroSeal®
[2-(4-Morpholinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
Formel: C₁₁H₁₄BrMgNO
MW: 280.448 g/mol
Dichte: 0.926 g/cm³
Flash-Pt: –17 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03840888
CAS-Nummer: 480424-77-9
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Solution
Titration Grignard 0.15 to 0.35 M
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..