Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

6-Methoxy-2-naphthylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

431800500
431800500.EA 150 EUR InStock
431800500.
6-Methoxy-2-naphthylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
6-Methoxy-2-naphthylmagnesium bromide


Formel: C₁₁H₉BrMgO
Dichte: 0,966 g/cm³
Flash-Pt: –25 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01311488
CAS-Nummer: 38046-82-1
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear brown Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
Melting point 121 to 125 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge