Ammoniumhexafluorosilicat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
43184.09 43184.30 43184.18
43184.09EA 77.8 EUR InStock
43184.09 43184.30 43184.18
Ammoniumhexafluorosilicat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Ammoniumhexafluorosilicat
Purity: 99.999% CAS No.: 16919-19-0 Molecular Formula: (NH4)2SiF6 Formula Weight: 178.14 Physical Form: Crystalline Melting Point: dec. UN No.: 2854 MDL No.: MFCD00010887
Formel: H₈F₆N₂Si
Melting Pt: Zersetzung
Dichte: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010887
CAS-Nummer: 16919-19-0
EINECS: 240-968-3
UN: 2854
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,527
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge