(1,3-Dioxan-2-ylethyl)magnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
431900500
431900500.EA 136 EUR InStock
431900500.
(1,3-Dioxan-2-ylethyl)magnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
(1,3-Dioxan-2-ylethyl)magnesium bromide
Formel: C₆H₁₁BrMgO₂
Dichte: 0,951 g/cm³
Flash-Pt: –17 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061518
CAS-Nummer: 78078-50-9
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge