3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
431960500
431960500.EA 104 EUR InStock
431960500.
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylmagnesium bromide
Formel: C₉H₁₁BrMgO
MW: 239.395 g/mol
Dichte: 0.949 g/cm³
Flash-Pt: –17 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01319917
CAS-Nummer: 185416-17-5
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
Refractive index 1.5830 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge