Mikrobiologisches Liquid-Handling-System, DOSE IT
Lieferant: Integra
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
171000
432-0056EA 3810 EUR InStock
432-0056
Mikrobiologisches Liquid-Handling-System, DOSE IT
Pumpen Peristaltikpumpen
Mit der Peristaltikpumpe DOSE IT lassen sich Kulturmedien, Puffer und andere Lösungen leicht und effizient dispensieren. Zusätzlich zu den Pump- und Dispensiermodi bietet DOSE IT die Möglichkeit, benutzerdefinierte Liquid-Handling-Protokolle zu erstellen. Die Anweisungen auf der Anzeige sind einfach auszuführen und ermöglichen dem Benutzer die Einstellung individueller Protokolle mit aufeinanderfolgenden Anwendungsschritten.
  • Große Anzeige und klare Benutzerführung für eine rasche Einrichtung und Verwendung
  • Kundenspezifischer Modus für die
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..