Ultraschallprozessoren, Vibra-Cell™, VC 505 und VC 750
Lieferant: SONICS MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
VC505
432-0133EA 7750 EUR InStock
432-0133
Ultraschallprozessoren, Vibra-Cell™, VC 505 und VC 750
Homogenisatoren Ultraschall-Desintegratoren
Der Vibra-Cell™ ist ein mikroprozessorgesteuerter Ultraschallprozessor hoher Intensität für Anwendungen mit hohem Volumen*. Er kann ein großes Spektrum an organischen und anorganischen Materialien in Anwendungen wie Zellaufschluss, Probenvorbereitung, Homogenisierung, Disaggregation und sonochemische Reaktionen sicher verarbeiten. Das System kann die Ausgangsleistung variieren und kontinuierlich sowohl Leistung (Watt) als auch Energie (Joules) überwachen. Die Mikroprozessorsteuerung mit Echtzeitanzeige bietet digitale Genauigkeit und eine reproduzierbare Steuerung der eingestellten und laufenden Parameter.
  • Durch automatische Feineinstellung ist eine ständige Einstellung nicht mehr erforderlich
  • Automatische Amplitudenkompensation gewährleistet eine einheitliche und belastungsunabhängige Auslenkung der Spitze
  • Hoch effiziente Konvertoren sind zum Hochleistungseinsatz konzipiert, es ist keine Zusatzkühlung erforderlich
  • Versiegelter piezoelektrischer Konvertor, Kristalle vom Typ PZT (Blei-Zirkonium-Titanat)
  • Fühler aus Titanlegierung (TI-6AL-4V)
Bestellinformation: Informationen zu Zubehör und Fühler für Vibra-Cell™ Prozessoren finden Sie im separaten Eintrag „Fühler und Zubehör für Vibra-Cell™ Ultraschallprozessoren“.
Lieferumfang: Wird komplett mit einem Kabel (1,5 m) vom Konverter, Standardfühler (13 mm), Werkzeugsatz und Bedienungsanleitung geliefert.
Achtung! Bitte beachten: Probenvolumina* von 250 µl bis 1 Liter auf Chargenbasis und bis zu 20 Litern/Stunde auf Durchflussbasis, je nach Wahl der optionalen Ersatzfühler.
Sicherheitshinweis: Verwenden Sie bei Flüssigkeiten mit niedriger Oberflächenspannung nie einen Fühler mit Ersatzspitze. Verwenden Sie stattdessen einen Feststofffühler.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge