Labor-Homogenisator, Stomacher® 400 Circulator
Lieferant: Seward (FermionX)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0400/001/EU
432-0161EA 4050 EUR InStock
432-0161
Labor-Homogenisator, Stomacher® 400 Circulator
Homogenisatoren Laborhomogenisatoren
Entwickelt für Probenvolumen von 80 bis 400 ml. Die Stomacher®-Laborhomogenisatoren bieten schnelles und zuverlässiges Mischen und Homogenisieren einer Vielzahl verschiedenster Laborproben. Die Stomacher®-Geräte arbeiten mit zwei Paddeln, welche wiederholt auf die Probe, die sich in einem sterilen Kunststoffbeutel befindet, einschlagen.
  • 3 year warranty, 10 year service and spare parts
  • Safe containment of sample in sterile plastic bag prevents cross-contamination
  • Improved organism recovery
  • Hands-free auto-run
  • Countdown of processing time
  • Programmable paddle speed and time setting
Die Paddelbewegung des Stomacher® 400 Circulator wurde speziell für die maximale Mikroorganismen-Extraktion aus Lebensmittelproben entwickelt. Die Paddel sorgen für das Brechen, Waschen und Zirkulieren der im Beutel befindlichen Probe und sind dank ihrer rechteckigen Form für eine Vielzahl verschiedener Arten und Beschaffenheiten von Lebensmittelproben geeignet. In der Lebensmittelmikrobiologie ist jeder Versuch, Organismen zu kultivieren oder nachzuweisen erfolglos, wenn es nicht gelingt, die Organismen aus der Probe in die Lösung zu extrahieren.
Lieferumfang: Supplied as Stomacher 400 circulator with 50 standard circulator bags and two power leads suitable for EU and UK.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge