Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Gewebehomogenisatoren, konisch

Lieferant: DWK Life Sciences

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

358133 358137 358141 358145 358132 358144 358143 358140 358139 358136 358135 358131
432-1290EA 273 EUR InStock
432-1290 432-1291 432-1292 432-1293 432-1294 432-5062 432-5061 432-5060 432-5059 432-5058 432-5057 432-5056
Gewebehomogenisatoren, konisch
Homogenisatoren Gewebehomogenisatoren
Zylinder aus Borosilikatglas, Pistill aus PTFE mit Edelstahlstab. Handhomogenisator mit einer langgezogenen, konischen Oberfläche, die ein Zweiphasen-Verkleinerungsverfahren gewährleistet. Mit mehr Effizienz und weniger Zeitverbrauch als bei den üblichen Tenbroeck oder Potter-Elvehjem Verfahren. Für sehr weiche Gewebe, z.B. Hirngewebe.

  • Toleranz zwischen Pistille und Gefäß 0,1 bis 0,15 mm

Der Edelstahlstab Ø 6,3 mm, passt in die gängigen Rührwerke und ermöglicht so auch einen automatischen Gebrauch.

Zertifizierungen: Gering extrahierbares Borosilikatglas (erfüllt die ASTM Typ I Klasse A und USP Typ I Standards).

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge