Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Gewebehomogenisatoren, Typ Potter-Elvehjem

Lieferant: DWK Life Sciences

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

358034 358029 358044 358049 358054 358039
432-5035EA 552 EUR InStock
432-5035 432-5032 432-5041 432-5044 432-5047 432-5038
Gewebehomogenisatoren, Typ Potter-Elvehjem
Homogenisatoren Gewebehomogenisatoren
Zylinder aus Borosilikatglas, PTFE-Pistillkopf mit Edelstahlstab. Präzise Bauweise mit komplett austauschbaren Teilen. Für die Verwendung bei der Präparation von Gewebehomogenaten usw. PTFE-Pistill für Weichgewebe wie Gehirn oder Leber.

  • Toleranzen zwischen Pistill und Zylinderwand: 0,1 bis 0,15 mm
  • Autoklavierbar

Der Edelstahlstab mit Ø 6,3 mm kann mit einem Rührwerk verwendet werden (wir empfehlen jedoch dringend, zur Erhöhung der Benutzersicherheit sicherheitsbeschichtete Gewebehomogenisatoren zu verwenden).

Stainless steel rod Ø 6.3 mm can be used with overhead stirrer (however, we strongly recommend using a safety coated tissue grinders  for added user safety)

Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards)

Zertifizierungen: Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen (erfüllt die Standards ASTM Typ I Klasse A und USP Typ I).

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge