Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1H-Tetrazol 3 - 4% (w/w) in Acetonitril, AcroSeal®

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

432990010 432991000
432990010.EA 759 EUR InStock
432990010. 432991000.
1H-Tetrazol 3 - 4% (w/w) in Acetonitril, AcroSeal®
1H-Tetrazol


Formel: CH₂N₄
Siedepunkt: 77 °C
Dichte: 0,8 g/cm³
Flash-Pt: 5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005247
CAS-Nummer: 288-94-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Water ≤0.3 %
Strength 3.0 to 4.0 % (wt)
Titration with HClO4 31.0 to 35.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge