Gadolinium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.075 mm (0.003 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
unter Argon abgefüllt
43307.FF 43307.FI
43307.FFEA 130 EUR InStock
43307.FF 43307.FI
Gadolinium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.075 mm (0.003 in)
Gadolinium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-54-2 Physical Form: ≈0.36g/25x25mm, Packaged under argon Appearance: Gray UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011022
Formel: Gd
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011022
CAS-Nummer: 7440-54-2
EINECS: 231-162-2
UN: 3178
ADR: 4.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge