Gold(I)chlorid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
43365.03 43365.06
43365.03EA 264 EUR InStock
43365.03 43365.06
Gold(I)chlorid ≥99,9% (Metall-Basis)
Gold(I)chlorid
Purity: 99.9% CAS No.: 10294-29-8 Molecular Formula: AuCl Formula Weight: 232.42 Physical Form: Powder Density: 7.57 Melting Point: 289° dec. Merck Reference: 14,4515 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00046175
Formel: AuCl
Melting Pt: 289 °C (Zersetzung)
Dichte: 7,57
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00046175
CAS-Nummer: 10294-29-8
EINECS: 233-655-8
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4515
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge