Paraformaldehyde 16% w/v aqueous solution methanol_free
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
43368.9L 43368.9M
43368.9LEA 54 EUR InStock
43368.9L 43368.9M
Paraformaldehyde 16% w/v aqueous solution methanol_free
Formaldehyd
Solution is micro-filtered and supplied in ampules. RNase and DNase free.
CAS No.: 30525-89-4 Molecular Formula: (CH2O)n Physical Form: Liquid, Ampouled under argon MDL No.: MFCD00133991
Formel: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Siedepunkt: -19.3
Melting Pt: -92
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
UN: 3334
ADR: 9 III
Merck Index: 13,04259
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Concentration (w/v) 15.5 to 16.5%
Appearance Clear colourless liquid
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge